519170
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Análisis
≥99.99% trace metals basis
formulario
solid
cadena SMILES
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
Clave InChI
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable