Merck
519138
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) telluride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
As2Te3
Número de CAS:
Peso molecular:
532.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Te]=[As](=[Te])[Te][As](=[Te])=[Te]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)