518778
4-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
4′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide, 4-Acetamidophenylboronic acid, pinacol cyclic ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
160-164 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-11(7-9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
Clave InChI
ANGKVUVZQVUVJO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3