Merck
51850
Sigma-Aldrich
Heptatriacontane
≥95.0%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)35CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
521.00
Beilstein:
1713110
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥95.0%
mp
77-79 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
Clave InChI
PXEZIKSRSYGOED-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves