Merck
518360
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
97%
Sinónimos:
trans-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-L-hydroxyproline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Beilstein:
4295484
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D −78° in H2O
mp
123-127 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
Clave InChI
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)