Merck
517054
Sigma-Aldrich
Barium titanium(IV) tetrahydrofurfuryl oxide solution
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H54BaO12Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
791.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.47
bp
176-183 °C
densidad
1.16 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2.C3COC(C3)CO[Ti](OCC4CCCO4)(OCC5CCCO5)OCC6CCCO6
InChI
1S/6C5H9O2.Ba.Ti/c6*6-4-5-2-1-3-7-5;;/h6*5H,1-4H2;;/q6*-1;+2;+4
Clave InChI
CQXMMTRBIPRLRB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
73.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22.8 °C - closed cup