517046
Barium tetrahydrofurfuryl oxide solution
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
idoneidad de la reacción
core: barium
concentración
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.445
bp
96-97 °C
densidad
1.14 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2
InChI
1S/2C5H9O2.Ba/c2*6-4-5-2-1-3-7-5;/h2*5H,1-4H2;/q2*-1;+2
Clave InChI
VBEQCQIOINUXIG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)