516880
(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
192-194 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=C\C(C=C(C)O1)=C(\C#N)C#N
Aplicación
Dye intermediate used in the synthesis of an electrooptical chromophore.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Beckmann, S. et al.
Advanced Materials, 11, 536-536 (1999)