516821
Methylsilicon(IV) phthalocyanine hydroxide
Dye content 95 %
About This Item
Productos recomendados
composición
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
672 nm
cadena SMILES
C[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C33H20N8OSi/c1-43(42)40-30-22-14-6-7-15-23(22)32(40)38-28-20-12-4-5-13-21(20)29(35-28)39-33-25-17-9-8-16-24(25)31(41(33)43)37-27-19-11-3-2-10-18(19)26(34-27)36-30/h2-17,42H,1H3/b36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-,39-29-,39-33-
Clave InChI
RFJMHYRHTVTYGU-RWKGZJOPSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)