Merck
516791
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorotoluene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(Br)Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
205.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
98-100 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)
2, 3-Dichloroindone as a dienophilic compound.
Bergmann ED and Barshai R.
Journal of the American Chemical Society, 81(21), 5641-5646 (1959)