Merck
516597
Sigma-Aldrich
Rink acid resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.5-1.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.COc3ccc(C(O)c4ccc(OCc5ccc(C=C)cc5)cc4)c(OC)c3
Aplicación
  • Acid labile resin used in Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS).
  • Mild acidic cleavage conditions lead to the release of the peptide acid where fully protected peptides can be released if desired.
  • Cleavage of the final protected peptide can be achieved in as little as 10% AcOH in DCM or 1% TFA in DCM.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)