516376
(R)-(+)-1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
97%
Sinónimos:
N-Cbz-(R)-(+)-pipecolinic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +60°, c = 2 in acetic acid
mp
111-115 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m1/s1
Clave InChI
ZSAIHAKADPJIGN-GFCCVEGCSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable