Merck
516120
Sigma-Aldrich
(+)-2-Amino-N-[(1S,2S)-(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)ethyl]-N-methylacetamide
97%
Sinónimos:
(1S, 2S)-(+)-Pseudoephedrine glycinamide, 2-Amino-N-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)ethyl]-N-methylacetamide
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2CON(CH3)CH(CH3)CH(OH)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +101°, c = 2 in methanol
mp
76-80 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-9(14(2)11(15)8-13)12(16)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,12,16H,8,13H2,1-2H3/t9-,12+/m0/s1
Clave InChI
RASDPMXCBLHKCI-JOYOIKCWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)