Merck
516104
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-chloroacetanilide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(O)NHC6H3(NH2)Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
172-176 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C8H9ClN2O/c1-5(12)11-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
MIIPQGGYCFVDAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable