515817
Zirconium(IV) bis(diethyl citrato)dipropoxide
Sinónimos:
TYZOR® ZEC organic zirconate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: zirconium
impurezas
12% ethanol and 1-propanol
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
Clave InChI
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
65.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
18.33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)