Merck
51526
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)iodoacetamide
≥97%
Sinónimos:
N-[(3-Perfluorhexyl)-propyl]-iodacetamid, N-[(3-Perfluorohexyl)propyl]iodoacetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9F13INO
Número de CAS:
Peso molecular:
545.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
mp
66-70 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCNC(=O)CI
InChI
1S/C11H9F13INO/c12-6(13,2-1-3-26-5(27)4-25)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h1-4H2,(H,26,27)
Clave InChI
SAQMTNGZQLPXJU-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)