515191
Toluene-d8
99.6 atom % D
About This Item
pureza isotópica
99.6 atom % D
envase
pk of 10 × 0.75 mL
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
densidad
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup