Merck
515140
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
164-168 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
VOCCEVKUXUIHOI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Development of fluorine-18-labeled 5-HT1A antagonists.
Lang L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 42(9), 1576-1586 (1999)