Merck
515108
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzimidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
121-126 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
ILMHAGCURJPNRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kristi Kincaid et al.
Nucleic acids research, 33(8), 2620-2628 (2005-05-10)
In order to further understand how DNA polymerases discriminate against incorrect dNTPs, we synthesized two sets of dNTP analogues and tested them as substrates for DNA polymerase alpha (pol alpha) and Klenow fragment (exo-) of DNA polymerase I (Escherichia coli).
On the Biosynthesis of 5-Methoxybenzimidazole.
Wurm R, et al.
European Journal of Biochemistry, 56(2), 427-432 (1975)
Computational determination of aqueous p K a values of protonated benzimidazoles (Part 2).
Brown TN and Mora-Diez N.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(41), 20546-20554 (2006)
Structural investigation of the biosynthesis of alternative lower ligands for cobamides by nicotinate mononucleotide: 5, 6-dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase from Salmonella enterica.
Cheong C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(40), 37612-37620 (2001)
An exceptionally mild catalytic thioester aldol reaction inspired by polyketide biosynthesis.
Lalic G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(10), 2852-2853 (2003)