Merck
515035
Sigma-Aldrich
4-Nitroindan
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
bp
105-107 °C/6 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H9NO2/c11-10(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5H2
Clave InChI
ZQABKMBXKCJTPM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 235-235 (2015)
Details of the steric interaction in mono-ortho-substituted nitrobenzene anion radical.
McKinney TM and Geske DH.
Journal of the American Chemical Society, 89(12), 2806-2813 (1967)