Merck
514934
Sigma-Aldrich
N-tert-Amyl-1,1-dimethylpropargylamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C(CH3)2NHC(CH3)2C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
153.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C10H19N/c1-7-9(3,4)11-10(5,6)8-2/h1,11H,8H2,2-6H3
Clave InChI
QZIVTSHQTWUMNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37.78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)