514624
2,2,2,3′,4′-Pentafluoroacetophenone
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
densidad
1.464 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F5O/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(14)8(11,12)13/h1-3H
Clave InChI
WEKSIOBQIQXAEE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51.67 °C - closed cup