Merck
514608
Sigma-Aldrich
4-Cyclopropyl-4-oxobutyric acid
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5COCH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
mp
67-72 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCC(=O)C1CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6(5-1-2-5)3-4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
Clave InChI
ISZLFKWEBSKHTO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)