Documentos clave
514543
Sigma-Aldrich
Tin(IV) nitrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2N4O12Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
368.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)