513970
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside tetraacetate
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]25/D −15°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
96-99 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Clave InChI
NHNYHKRWHCWHAJ-MBJXGIAVSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)