Merck
513555
Sigma-Aldrich
Luperox® 224, 2,4-Pentanedione peroxide solution
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
Sinónimos:
2,4-Pentanedione peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
230.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
índice de refracción
n20/D 1.439
bp
68 °C
densidad
1.068 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)C(OOC(C(C)=O)C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-5(11)9(6(2)12)15-16-10(7(3)13)8(4)14/h9-10H,1-4H3
Clave InChI
ILENATNBFPBMHG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Polymerization initiator
Información legal
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)