Merck
513113
Sigma-Aldrich
4-Butoxybenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
240-244 °C (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)