Merck
513105
Sigma-Aldrich
3-Bromochromone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
94-98 °C (lit.)
cadena SMILES
BrC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
Clave InChI
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)