Merck
513024
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyl)-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
196.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
76-78 °C (lit.)
cadena SMILES
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)