512737
3-Methylpicolinonitrile
98%
About This Item
Ensayo
98%
mp
83-87 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccnc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3
Clave InChI
WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Efficient Mo (VI)-Catalyzed Hydration of Nitrile with Acetaldoxime.
Synthetic Communications, 44(4), 474-480 (2014)
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with