Merck
512494
Sigma-Aldrich
(Ethylcyclopentadienyl)(triphenylphosphine)copper(I)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H24CuP
Número de CAS:
Peso molecular:
418.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
~80 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC1([Cu])C=CC=C1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H15P.C7H9.Cu/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-5-3-4-6-7;/h1-15H;3-6H,2H2,1H3;
Clave InChI
SEPIDINPYNECSG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable