512257
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
154-157 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)