Merck
512052
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(F)2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
234.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
30-33 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(Br)cc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H2BrF2NO/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
Clave InChI
LSGXEWZVHIBWPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)