Merck
512044
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2(NO2)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
88-92 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(c(N=C=O)c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-4-8(11(13)14)9(7(6)2)10-5-12/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
GCYYCDNYQBZIKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves