512028
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.48 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCI
InChI
1S/C10H23IOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3
Clave InChI
INGJYKISFRSCQV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable