Merck
511927
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
72-75 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(c1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-3-2-4-7(10(12)13)8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
WIYDOZQPANZDMW-UHFFFAOYSA-N
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)