Merck
511773
Sigma-Aldrich
sec-Butyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
1.87 psi ( 20 °C)
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(2)6-4-7/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
DUUSMHZSZWMNCB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
38.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
3.33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)