Merck
511234
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyltungsten(II) tricarbonyl hydride
98%
Sinónimos:
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridotungsten(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6O3W
Número de CAS:
Peso molecular:
333.97
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[WH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.W.H/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;;/h1-5H;;;;;
Clave InChI
FYSFWBGCVRRUIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Water-react 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)