Merck
511064
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H39Nd
Número de CAS:
Peso molecular:
507.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
cadena SMILES
[Nd+3].Cc1[cH-]c(C)c(C)c1C.Cc2[cH-]c(C)c(C)c2C.Cc3[cH-]c(C)c(C)c3C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)