Merck
510769
Sigma-Aldrich
(+)-Disparlure
95%
Sinónimos:
(2S-cis)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38O
Número de CAS:
Peso molecular:
282.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D +0.8°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
146-148 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidad
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCC(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)