Merck
510610
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)vanadium(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18V
Número de CAS:
Peso molecular:
237.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
core: vanadium
reagent type: catalyst
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Clave InChI
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)