Merck
510599
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
151-154 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCC(=NN1)c2ccccc2