50281
2-(4-Aminophenylthio)acetic acid
≥98.0%
Sinónimos:
S-(4-Aminophenyl)thioglycolic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-203 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)