Merck
499587
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
263.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
actividad óptica
[α]22/D −59°, c = 2 in acetic acid
mp
111-115 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m0/s1
Clave InChI
ZSAIHAKADPJIGN-LBPRGKRZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)