499064
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.99 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.ClH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GGNRNMYEDWCPQV-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup