Merck
498734
Sigma-Aldrich
5-Hexenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CH(CH2)4ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
228.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.978 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]CCCCC=C
InChI
1S/C6H11.BrH.Zn/c1-3-5-6-4-2;;/h3H,1-2,4-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
UQWLQJPHSGOLLO-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
5-Hexenylzinc bromide can be used as a starting material in the synthesis of 3,6-bis[(cyclopentyl)methyl]phthalonitrile, a key intermediate in the preparation of octasubstituted phthalocyanines.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phthalocyanines bearing bulky cycloalkylmethyl substituents on non-peripheral sites
Cammidge AN, et al.
Tetrahedron Letters, 50(37), 5254-5256 (2009)