498475
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
concentración
0.5 M in THF
densidad
1.018 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc([Zn]I)cc1
InChI
1S/C9H9O2.HI.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
QKMCGFIQAJUQIL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- A substrate in the transition metal-catalyzed cross-coupling reactions with unsaturated thioethers and thiomethyl-substituted N-heterocycles.
- A starting material in the synthesis of indazole derived glucagon receptor antagonists.
- A substrate in the Pd-catalyzed synthesis of 5-aryl-2-furaldehydes by reacting with 5-bromo-2-furaldehyde.
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup