498327
Ethyl 2-fluoroacetoacetate
Sinónimos:
2-Fluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-fluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 2-fluoro-3-oxobutyrate, NSC 24563
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
densidad
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(F)C(C)=O
InChI
1S/C6H9FO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
SHTFQLHOTAJQRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- δ-keto-β-hydroxy-α-fluoro esters
- fluorinated [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-ones
- fluorinated [1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-4(1H)-ones
- 4-fluorofarnesol
- Michael addition-induced cyclization reaction
- Asymmetric Mannich reaction
- Enantioselective organocatalytic conjugate addition
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?