498068
3,4-Dichlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
concentración
0.5 M in THF
densidad
1.01 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc([Zn]I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
JQONIZUVNNKSEM-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)