Merck
497398
Sigma-Aldrich
Calcium isopropoxide
powder, ≥99% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium isopropylate, Diisopropoxy calcium
About This Item
Fórmula lineal:
Ca(OCH(CH3)2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥99% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: calcium
cadena SMILES
CC(C)O[Ca]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ca/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
MMLSWLZTJDJYJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)